Print…
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7207-5G PC7207-10G
APOSPC7207-5GEA 143 EUR
APOSPC7207-5G APOSPC7207-10G
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₄BrFN₂
Ponto de Fusão: 75…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659524
Número CAS: 884495-22-1