Print…
2',3',4'-Trifluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7202D-5G PC7202D-1G PC7202D-25G
APOSPC7202D-5GEA 24.8 EUR
APOSPC7202D-5G APOSPC7202D-1G APOSPC7202D-25G
2',3',4'-Trifluoroacetophenone 98%
2',3',4'-Trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅F₃O
Peso Molecular: 174.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061231
Número CAS: 243448-15-9