Print…
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
PC7200-100G PC7200-25G PC7200-5G
APOSPC7200-100GEA 122 EUR
APOSPC7200-100G APOSPC7200-25G APOSPC7200-5G
α,α,α-Trifluoroacetophenone 99%
α,α,α-Trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅F₃O
Peso Molecular: 174.12 g/mol
Ponto de ebulição: 165…166 °C
Ponto de Fusão: -40
Densidade: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000420
Número CAS: 434-45-7
EINECS: 207-103-1
UN: 1224
ADR: 3 III