Print…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7192-10G PC7192-5G
APOSPC7192-10GEA 364 EUR
APOSPC7192-10G APOSPC7192-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025373
Número CAS: 916420-54-7