Print…
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7185-1G PC7185-5G
APOSPC7185-1GEA 241 EUR
APOSPC7185-1G APOSPC7185-5G
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
1,1,1-Trifluoroacetone cyanohydrin
Fórmula: C₄H₄F₃NO
Ponto de ebulição: 68…69 °C/40mmHg
Densidade: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040885
Número CAS: 335-08-0
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II