Print…
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 306 EUR
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₄BF₂NO₄
Ponto de Fusão: 225…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095253
Número CAS: 325786-11-6