Print…
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7181-1G PC7181-5G PC7181-10G
APOSPC7181-1GEA 0 EUR
APOSPC7181-1G APOSPC7181-5G APOSPC7181-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₂
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784336
Número CAS: 157834-21-4