Print…
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7176-1G PC7176-5G
APOSPC7176-1GEA 48 EUR
APOSPC7176-1G APOSPC7176-5G
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-5-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09263608
Número CAS: 304858-67-1