Print…
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2,4-difluoroacetophenone, 5'-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
PC7171-1G PC7171-25G PC7171-5G
APOSPC7171-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7171-1G APOSPC7171-25G APOSPC7171-5G
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Fórmula: C₈H₅BrF₂O
Ponto de Fusão: 31…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13190613
Número CAS: 864773-64-8