Print…
Anidrido Trifluoroacetico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Trifluoracetic anhydride, TFAA
PC7170-500G PC7170-1KG PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA 58 EUR
APOSPC7170-500G APOSPC7170-1KG APOSPC7170-5KG
Anidrido Trifluoroacetico 99%
Anidrido Trifluoroacetico
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Fórmula: C₄F₆O₃
Peso Molecular: 210.03 g/mol
Ponto de ebulição: 39…40 °C
Ponto de Fusão: -65
Densidade: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000416
Número CAS: 407-25-0
EINECS: 206-982-9
UN: 3265
ADR: 8 I