Print…
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7167-1G PC7167-5G PC7167-25G
APOSPC7167-1GEA 102 EUR
APOSPC7167-1G APOSPC7167-5G APOSPC7167-25G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09258700
Número CAS: 126162-95-6