Print…
4-Fluorophenethyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
PC7166-25G PC7166-5G PC7166-10G
APOSPC7166-25GEA 58 EUR
APOSPC7166-25G APOSPC7166-5G APOSPC7166-10G
4-Fluorophenethyl bromide 97%
4-Fluorophenethyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrF
Peso Molecular: 203.05 g/mol
Ponto de ebulição: 100…104 °C/15mmHg
Densidade: 1.4498 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844794
Número CAS: 332-42-3