Print…
Ácido trifluoroacético 99,9%, Grau Bioquímico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7161A-1L PC7161A-500ML
APOSPC7161A-1LEA 154 EUR
APOSPC7161A-1L APOSPC7161A-500ML
Ácido trifluoroacético 99,9%, Grau Bioquímico
Ácido trifluoroacético
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Fórmula: C₂HF₃O₂
Ponto de ebulição: 72,4 °C
Ponto de Fusão: –15,4 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I