Print…
Ácido trifluoroacético 99,9%, Grau Bioquímico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7161-1KG PC7161-250G PC7161-5KG
APOSPC7161-1KGEA 78.3 EUR
APOSPC7161-1KG APOSPC7161-250G APOSPC7161-5KG
Ácido trifluoroacético 99,9%, Grau Bioquímico
Ácido trifluoroacético
Suitable for protein sequence analysis.
Fórmula: C₂HF₃O₂
Ponto de ebulição: 72,4 °C
Ponto de Fusão: –15,4 °C
Densidade: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I