Print…
Ácido trifluoroacético 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: TFA
PC7160A-1L PC7160A-500ML
APOSPC7160A-1LEA 92.8 EUR
APOSPC7160A-1L APOSPC7160A-500ML
Ácido trifluoroacético 99,5%
Ácido trifluoroacético
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Fórmula: C₂HF₃O₂
Peso Molecular: 114.02 g/mol
Ponto de ebulição: 72.4 °C
Ponto de Fusão: –15.4 °C
Densidade: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004169
Número CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754