Ácido trifluoroacético 99,5%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
PC7160-1KG
PC7160-250G
APOSPC7160-1KGEA
69.6
EUR
APOSPC7160-1KG
APOSPC7160-250G
Ácido trifluoroacético 99,5%
Ácido trifluoroacético
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Fórmula:
C₂HF₃O₂ Ponto de ebulição: 72…74 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1,489 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004169 Número CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I |