Print…
Trifluoroacetamide 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroacetamide
PC7150-100G PC7150-500G PC7150-1KG
APOSPC7150-100GEA 21.9 EUR
APOSPC7150-100G APOSPC7150-500G APOSPC7150-1KG
Trifluoroacetamide 98+%
Trifluoroacetamide
Fórmula: C₂H₂F₃NO
Ponto de ebulição: 162…164 °C
Ponto de Fusão: 65…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008008
Número CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9