Print…
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7146-1G PC7146-5G
APOSPC7146-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7146-1G APOSPC7146-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide
Fórmula: C₁₃H₈BrF₂NO
Ponto de Fusão: 110…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00751577
Número CAS: 314025-94-0