Print…
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC7144-1G PC7144-5G PC7144-25G
APOSPC7144-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7144-1G APOSPC7144-5G APOSPC7144-25G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.01 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095092
Número CAS: 375368-83-5