Print…
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7141-25G PC7141-5G
APOSPC7141-25GEA 488 EUR
APOSPC7141-25G APOSPC7141-5G
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline 95%
2,3-Dichloro-4-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₂FN
Ponto de Fusão: 63…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08706409
Número CAS: 36556-52-2