Print…
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7140-100G PC7140-25G
APOSPC7140-100GEA 0 EUR
APOSPC7140-100G APOSPC7140-25G
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, Grau técnico
1-Methoxy-2,2,2-trifluoroethanol
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @150-180C - distill off & react at once.
Fórmula: C₃H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 96 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013572
Número CAS: 431-46-9
EINECS: 207-072-4
UN: 3271
ADR: 3,III