Print…
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7129-100MG PC7129-1G PC7129-5G
APOSPC7129-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC7129-100MG APOSPC7129-1G APOSPC7129-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₈H₂₀BFO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09258651
Número CAS: 269410-15-3