Print…
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-methylthiophenylboronic acid, (2-Fluoro-4-(methylthio)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzeneboronic acid
PC7124-250MG PC7124-500MG
APOSPC7124-250MGEA 87 EUR
APOSPC7124-250MG APOSPC7124-500MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Fórmula: C₇H₈BFO₂S
Ponto de Fusão: 122…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09027247
Número CAS: 957060-84-3