Print…
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7119-1G PC7119-250MG PC7119-5G
APOSPC7119-1GEA 0 EUR
APOSPC7119-1G APOSPC7119-250MG APOSPC7119-5G
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Ponto de Fusão: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00797555
Número CAS: 205445-52-9