Print…
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-fluorophenylacetate
PC7118-25G PC7118-5G
APOSPC7118-25GEA 118 EUR
APOSPC7118-25G APOSPC7118-5G
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate 99%
Ethyl (2-fluorophenyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₁FO₂
Ponto de ebulição: 235 °C
Densidade: 1,101 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039343
Número CAS: 584-74-7