Print…
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7114-100G PC7114-25G PC7114-5G
APOSPC7114-100GEA 60.9 EUR
APOSPC7114-100G APOSPC7114-25G APOSPC7114-5G
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate 99%
Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lewis acid. Powerful silylating reagent .
Fórmula: C₇H₁₅F₃O₃SSi
Ponto de ebulição: 207 °C
Densidade: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000407
Número CAS: 79271-56-0
EINECS: 279-124-4
UN: 3265
ADR: 8,II