Print…
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,5-Trifluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4,5-trifluorobenzene
PC7113-100G PC7113-25G PC7113-500G
APOSPC7113-100GEA 435 EUR
APOSPC7113-100G APOSPC7113-25G APOSPC7113-500G
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene 98%
α-Chloro-2,4,5-trifluorotoulene
Fórmula: C₇H₄ClF₃
Peso Molecular: 180.56 g/mol
Densidade: 1.689 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236319
Número CAS: 243139-71-1
UN: 3265
ADR: 8 II