Print…
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7110-100G PC7110-25G
APOSPC7110-100GEA 342 EUR
APOSPC7110-100G APOSPC7110-25G
Triethyloxonium tetrafluoroborate 95%
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Powerful alkylating reagent for many reactions.
Fórmula: C₆H₁₅BF₄O
Peso Molecular: 189.99 g/mol
Ponto de Fusão: 84…89 °C
Densidade: 1.328 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044423
Número CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2925
ADR: 4.1+8 II