Print…
2-Fluoroisonicotinonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Cyano-2-fluoropyridine
PC7107-5G PC7107-25G PC7107-100G
APOSPC7107-5GEA 36.4 EUR
APOSPC7107-5G APOSPC7107-25G APOSPC7107-100G
2-Fluoroisonicotinonitrile 98%
2-Fluoroisonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₃FN₂
Peso Molecular: 122.1 g/mol
Ponto de Fusão: 29…34 °C
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027299
Número CAS: 3939-14-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III