Print…
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7102-1G PC7102-5G
APOSPC7102-1GEA 181 EUR
APOSPC7102-1G APOSPC7102-5G
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-chloromethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₄Cl₂F₃N
Ponto de ebulição: 82…85 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173852
Número CAS: 175277-52-8
UN: 3265
ADR: 8,III