Print…
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7096-1G PC7096-5G PC7096-25G
APOSPC7096-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7096-1G APOSPC7096-5G APOSPC7096-25G
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate 97%
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₃F₉O₉S₃Sc
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192433
Número CAS: 144026-79-9