Print…
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7095-1G PC7095-25G PC7095-5G
APOSPC7095-1GEA 102 EUR
APOSPC7095-1G APOSPC7095-25G APOSPC7095-5G
4-Bromo-3-fluorothioanisole 96%
4-Bromo-3-fluorothioanisole
Fórmula: C₇H₆BrFS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027283
Número CAS: 917562-25-5