Print…
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7094-1G PC7094-5G
APOSPC7094-1GEA 34.4 EUR
APOSPC7094-1G APOSPC7094-5G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 98%
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BF₃O₃
Ponto de Fusão: 191…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09027239
Número CAS: 886536-37-4