Print…
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
PC7092-1G PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7092-1G APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₆BFO₄
Ponto de Fusão: 289…295 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027284
Número CAS: 867256-77-7