Print…
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7091-1G PC7091-25G PC7091-5G
APOSPC7091-1GEA 29.3 EUR
APOSPC7091-1G APOSPC7091-25G APOSPC7091-5G
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₃H₁₁BFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09027208
Número CAS: 874288-35-4