Print…
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7089-5G PC7089-25G
APOSPC7089-5GEA 0 EUR
APOSPC7089-5G APOSPC7089-25G
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene 98+%
1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
Fórmula: C₇H₃BrF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181186
Número CAS: 286932-57-8