Print…
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7088-1G PC7088-250MG
APOSPC7088-1GEA 248 EUR
APOSPC7088-1G APOSPC7088-250MG
7-Bromo-4-fluoroindole 98%
7-Bromo-4-fluoroindole
Fórmula: C₈H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04037874
Número CAS: 292636-09-0