Print…
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7087E-1G PC7087E-5G
APOSPC7087E-1GEA 34.8 EUR
APOSPC7087E-1G APOSPC7087E-5G
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4,5,7-Trichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₃Cl₃F₃N
Ponto de Fusão: 111…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153279
Número CAS: 175203-41-5