Print…
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Bromo-5-fluoro-1H-indole
PC7087-1G PC7087-250MG
APOSPC7087-1GEA 75.9 EUR
APOSPC7087-1G APOSPC7087-250MG
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
7-Bromo-5-fluoroindole
Fórmula: C₈H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04037875
Número CAS: 408355-23-7