Print…
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC7084-1G PC7084-250MG
APOSPC7084-1GEA 56.8 EUR
APOSPC7084-1G APOSPC7084-250MG
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₈ClFO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236601
Número CAS: 177211-26-6