Print…
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
PC7074-1G PC7074-5G
APOSPC7074-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7074-1G APOSPC7074-5G
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine 98%
N-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]amine
Fórmula: C₈H₈F₃N
Ponto de ebulição: 105…106 °C/20mmHg
Densidade: 1,2394 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369717
Número CAS: 22864-65-9