Print…
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
PC7065-1G PC7065-250MG
APOSPC7065-1GEA 183 EUR
APOSPC7065-1G APOSPC7065-250MG
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₃NO₂
Peso Molecular: 190.92 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09271791
Número CAS: 947533-39-3