Print…
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate potassium salt
PC7064-1G PC7064-5G
APOSPC7064-1GEA 154 EUR
APOSPC7064-1G APOSPC7064-5G
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2,4-bis(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₈H₃BF₉K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368252
Número CAS: 1150655-10-9