Print…
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7063-1G PC7063-5G
APOSPC7063-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7063-1G APOSPC7063-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Fórmula: C7H4F3NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07375387
Número CAS: 131747-62-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III