Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7059-1G PC7059-25G PC7059-5G
APOSPC7059-1GEA 0 EUR
APOSPC7059-1G APOSPC7059-25G APOSPC7059-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₂
Ponto de Fusão: 115…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781239
Número CAS: 313545-34-5