Print…
3-Fluoropicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7057-25G PC7057-5G PC7057-1G
APOSPC7057-25GEA 81.2 EUR
APOSPC7057-25G APOSPC7057-5G APOSPC7057-1G
3-Fluoropicolinic acid
3-Fluoropicolinic acid
Fórmula: C₆H₄FNO₂
Ponto de Fusão: 167…169 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114108
Número CAS: 152126-31-3