Print…
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7054-1G PC7054-5G
APOSPC7054-1GEA 0 EUR
APOSPC7054-1G APOSPC7054-5G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780754
Número CAS: 719268-92-5