Print…
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-3-methylphenyl)boronic acid
PC7045-1G PC7045-5G PC7045-25G
APOSPC7045-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7045-1G APOSPC7045-5G APOSPC7045-25G
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₂
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06409950
Número CAS: 762287-58-1