Print…
2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7037-1G PC7037-5G PC7037-10G
APOSPC7037-1GEA 0 EUR
APOSPC7037-1G APOSPC7037-5G APOSPC7037-10G
2-Fluoro-5-formylpyridine 97%
2-Fluoro-5-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08064049
Número CAS: 677728-92-6