Print…
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7035-100MG PC7035-1G
APOSPC7035-100MGEA 0 EUR
APOSPC7035-100MG APOSPC7035-1G
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BFO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08064050
Número CAS: 1072952-52-3